Läs mer
1H-Pyrazol-1-karboxamidin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30413504
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30413504 25 g
1 options
Produktkod. 30413504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84250025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-pyrazole-1-carboximidamide
CAS 4023-02-3
Molekylformel C4 H6 N4 . Cl H
Kvantitet 25 g
Synonym 1H-Pyrazole-1-carboximidamide','hydrochloride (1:1), 1H-Pyrazole-1-carboximidamide','monohydrochloride (9CI), Pyrazole-1-carboxamidine','hydrochloride (7CI,8CI), 1-Amidinopyrazole hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, Praxadine hydrochloride, Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, Zanamivir Imp. F (EP) as Hydrochloride, PCH, GR 169473A, Ph Eur Zanamivir Impurity F, GR 152919X, GR 169473A, GR 212339X, GR 228446X, USP Zanamivir Related Compounds Mixture, PCH Test Mix 1
InChI formel InChI=1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
LEDER Cl.NC(=N)n1cccn1
IUPAC-namn pyrazol-1-karboximidamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 146.58
Formel vikt 146.0359