missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1H-Pyrazole-3,4,5-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Pyrazole-3,4,5-d3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D |
| Formel vikt | 71.0563 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?