Läs mer
1H-pyrazol-3-borsyrahydrat, 95 %
Produktkod. 11362339
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362339 1 g 1g
11372339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27286.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 376584-63-3 | C3H5BN2O2 | 111,90 g/mol
Används avsevärt som syntetiska mellanprodukter. De används i stor utsträckning vid produktion av optik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används avsevärt som syntetiska mellanprodukter. De används i stor utsträckning vid produktion av optik.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Kylt (2-8 °C). Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376584-63-3
Molekylformel C3H5BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 111.90
MDL-nummer MFCD07368247 MFCD02020768
InChI-nyckel NEUWPDLMDVINSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazol-3-yl boronic acid, pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazol-3-ylboronic acid, 1h-pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazole-5-boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, pyrazol-3-ylboronic acid, 2h-pyrazol-3-ylboronic acid
PubChem CID 11251979
IUPAC-namn lH-pyrazol-5-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=NNC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate
Smältpunkt 85°C to 88°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 111.9
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.