Läs mer
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 11369939
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369939 1 g 1g
11379939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25732.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1621-91-6 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1621-91-6
Molekylformel C4H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 112.09
MDL-nummer MFCD00077436
InChI-nyckel KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyrazolecarboxylic acid, 3-pyrazolecarboxylic acid, 3-carboxy-1h-pyrazole, pyrazolic acid, pyrazolecarboxylic, 3-carboxypyrazole, 2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 574310
IUPAC-namn lH-pyrazol-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=NN1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Smältpunkt 211°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 112.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.