Läs mer
1H-Pyrazole-4-boronsyra pinacolester, 98 %
Produktkod. 11305475
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11305475 5 g 5g
11395465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19654.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 269410-08-4 | C9H15BN2O2 | 194,04 g/mol
1H-Pyrazol-4-boronsyra pinacol ester är ett användbart reagens för Suzuki-Miyaura korskopplingar såväl som Ruthenium-katalyserad asymmetrisk hydrering. Det används också som reagens för framställning av VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutationreduktas, CDC7, Acetyl-CoA-karboxylasinhibitorer samt andra biologiskt aktiva föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1H-Pyrazol-4-boronsyra pinacol ester är ett användbart reagens för Suzuki-Miyaura korskopplingar såväl som Ruthenium-katalyserad asymmetrisk hydrering. Det används också som reagens för framställning av VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutationreduktas, CDC7, Acetyl-CoA-karboxylasinhibitorer samt andra biologiskt aktiva föreningar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 269410-08-4
Molekylformel C9H15BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 194.04
MDL-nummer MFCD03453063
InChI-nyckel TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 2774010
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-lH-pyrazol
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 145 °C till 149 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 194.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.