Läs mer
1H-pyrazol, 98 %
Produktkod. 11439080
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439080 25 g 25g
11449080 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439080 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14186.14
Request Bulk or Custom Format
1H-pyrazol, 98%, C3H4N2, CAS-nummer-288-13-1, 1-h-pyrazol, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, hpz, pyrazol, diazol, pyrazol#1, 1,2-diazol, 3qd5kjz7zj, 100g, 103775, 186 grader. C till 188 grader. C, CHEBI:17241, 206-017-1, 68.08, H302-H315-H319-H335 | CAS: 288-13-1 | C3H4N2 | 68,079 g/mol
1H-Pyrazol används som en ligand vid framställning av organometalliska föreningar. Derivaten av Pyrazole används inom medicinen för sina smärtstillande, antiinflammatoriska, febernedsättande, antiarytmiska, lugnande, muskelavslappnande, psykoanaleptiska, antikonvulsiva, monoaminoxidashämmande, antidiabetiska och antibakteriella aktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1H-Pyrazol används som ligand vid framställning av metallorganiska föreningar. Derivaten av Pyrazole används inom medicinen för sina smärtstillande, antiinflammatoriska, febernedsättande, antiarytmiska, lugnande, muskelavslappnande, psykoanaleptiska, antikonvulsiva, monoaminoxidashämmande, antidiabetiska och antibakteriella aktiviteter.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval, torr plats i tättslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-13-1
Molekylformel C3H4N2
Molekylvikt (g/mol) 68.079
MDL-nummer MFCD00005234
InChI-nyckel WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
PubChem CID 1048
ChEBI CHEBI:17241
IUPAC-namn IH-pyrazol
LEDER C1=CNN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Pyrazole
Smältpunkt 66°C to 70°C
Kokpunkt 186°C to 188°C
Odör Unpleasant
Kvantitet 25 g
Beilstein 103775
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7960
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 68.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.