Läs mer
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 97%
Produktkod. p-7053934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458278 250 mg 250mg
15448278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61710.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 271-73-8 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 271-73-8
Molekylformel C6H5N3
Molekylvikt (g/mol) 119.127
MDL-nummer MFCD05663981
InChI-nyckel GVLRTOYGRNLSDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-azaindazole, pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-aza-1h-indazole, pyrazolo 5,4-b pyridine, 7-aza indazole, 7-azabenzpyrazole, acmc-1cs3b, 2h pyrazolo 3,4 b pyridin
PubChem CID 2755850
IUPAC-namn lH-pyrazolo[3,4-b]pyridin
LEDER C1=CC2=C(NN=C2)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 119.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.