Läs mer
1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde |
| CAS | 1003-29-8 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Molekylformel | C5H5NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde |
| InChI-nyckel | ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CNC(=C1)C=O |
| IUPAC-namn | 1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.101 |
| Show More |