Läs mer
1H-pyrrol-2-kolhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10384582
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10384582 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10243182 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10384582 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02986CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50269-95-9
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.131
MDL-nummer MFCD00141885
InChI-nyckel FQIAWPZQJCAPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolecarbohydrazide, 2-pyrrolecarbohydrazide, pyrrole-2-carbohydrazide, pyrrole-5-carboxhydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid hydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid, hydrazide, pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, hydrazide 9ci
PubChem CID 281610
IUPAC-namn 1H-pyrrol-2-kolhydrazid
LEDER C1=CNC(=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-pyrrole-2-carbohydrazide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%