Läs mer
1H-Pyrrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrole |
| CAS | 109-97-7 |
| Molekylformel | C4 H5 N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1H-Pyrrole (9CI, ACI), Pyrrole (8CI), 1-Aza-2,4-cyclopentadiene, Azole, Divinylenimine, Imidole, Monopyrrole, NSC 62777 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H |
| LEDER | c1cc[nH]c1 |
| IUPAC-namn | 1H-pyrrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 67.09 |
| Formel vikt | 67.0422 |