Läs mer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 7-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 7-Oxide |
| CAS | 55052-24-9 |
| Molekylformel | C7 H6 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c10-9-5-1-2-6-3-4-8-7(6)9/h1-5,8H |
| LEDER | [O-][n+]1cccc2cc[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 7-oxido-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-7-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vikt | 134.048 |