Läs mer
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-2,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-2,3-dione |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c10-6-5-4(9-7(6)11)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10,11) |
| Formel vikt | 148.0273 |