Läs mer
1H-Tetrazole (~0.3M in Acetonitrile), TRC
Produktkod. 30449351
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30449351 100 mL
1 options
Produktkod. 30449351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT307505100ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Tetrazole
CAS 288-94-8
Molekylformel C H2 N4
Kvantitet 100 mL
Synonym 2H-Tetrazole, 1H-TZ, 2,3,4-Triazapyrrole, NSC 36712, Tetraazacyclopentadiene
InChI formel InChI=1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
LEDER N1=NNC=N1
IUPAC-namn 1H-tetrazole
Molekylvikt (g/mol) 70.06
Formel vikt 70.03
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ~0.3 M