Läs mer
1H-tetrazol, 0,45 M i acetonitril, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463699
Change view
Kvantitet:
45 mL
200 mL
450 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
450ml
45ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463699 200 mL 200ml
15483699 45 mL 45ml
15473699 450 mL 450ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61034.AH
Request Bulk or Custom Format
Kopplingsreagens för framställning av polynukleotider
1H-tetrazol används som bioisoster för karboxylatgruppen. Det används också som kopplingsreagens för framställning av polynukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1H-tetrazol används som bioisoster för karboxylatgruppen. Det används också som kopplingsreagens för framställning av polynukleotider.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med reduktionsmedel och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-94-8
Molekylformel CH2N4
Molekylvikt (g/mol) 70.055
MDL-nummer MFCD00005247
InChI-nyckel KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67519
ChEBI CHEBI:33193
IUPAC-namn 2H-tetrazol
LEDER C1=NNN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Tetrazole
Densitet 0.798
Kvantitet 200 mL
UN-nummer UN1648
Beilstein 105799
Merck Index 14,2786
Synonym 1h-tetrazole, tetrazole, tetraazacyclopentadiene, 1-h-tetrazole, 1h-1,2,3,4-tetrazole, 1 h-tetrazole, 1h-tetrazole solution, 2h-1,2,3,4-tetrazole, racemic tetrazole, 1h-tetraazole
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 70.05
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.45M in acetonitrile
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, 1H-Tetrazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.