Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Vanligt pappersbaserade icke-skarpa avfallsbehållare endast för allmänt bruk
Handla allt Econix ProdukterBeskrivning
- 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
- Kommer hopfällbar för enkel förvaring
- Styv, tät konstruktion
- Läcksäkert, inbyggt lock
- Inbyggd absorberande matta
- UN 3291 godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Förslutningstyp | Tillfälligt och permanent |
| Design | Avsmalnande för enkel stapling |
| Färg | Vitt, Klart |
| Höjd (metrisk) | 380 mm |
| Kvantitet | 40 Pk., 40 Pack |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 160 mm, 168 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar, Autoclavable |
| För användning med (applikation) | För allmänt avfall |
| Visa mer |