Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Vanligt pappersbaserade icke-skarpa avfallsbehållare endast för allmänt bruk
Handla allt Econix ProdukterDescription
- 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
- Kommer hopfällbar för enkel förvaring
- Styv, tät konstruktion
- Läcksäkert, inbyggt lock
- Inbyggd absorberande matta
- UN 3291 godkänd
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 l, 2.5 L |
| Certifikat och efterlevnad | Krävs inte |
| Förslutningstyp | Tillfällig tätning, Temporary Seal |
| Beskrivning | Utrymmeseffektiv hopfällbar |
| Färg | Vitt, Klart |
| Mått (L x B x H) | 230 x 110 x 180 mm |
| Höjd (metrisk) | 180 mm, 120 mm |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | Icke-steril |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Show More |