Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Vanligt pappersbaserade icke-skarpa avfallsbehållare endast för allmänt bruk
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8015690 Handla allt Econix Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l, 2.5 L
6 l
Produktkod. 13530870
Brand: Econix™ BEXBBLOOP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Econix™ Bio-bin™ Allmänt/icke smittsamt Bio-bin™ att kassera engångsredskap och minska överfyllnadsproblem för ditt icke-skarpa kliniska avfall. För användning med allmänt avfall.
  • 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
  • Kommer hopfällbar för enkel förvaring
  • Styv, tät konstruktion
  • Läcksäkert, inbyggt lock
  • Inbyggd absorberande matta
  • UN 3291 godkänd
Inkluderar tillfällig tätning Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l, 2.5 L
Certifikat och efterlevnad Krävs inte
Förslutningstyp Tillfällig tätning, Temporary Seal
Beskrivning Utrymmeseffektiv hopfällbar
Färg Vitt, Klart
Mått (L x B x H) 230 x 110 x 180 mm
Höjd (metrisk) 180 mm, 120 mm
Längd (metrisk) 230 mm
Öppningsstorlek (metrisk) Icke-steril
Kvantitet 100 Pk.
Bredd (metrisk) 230 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar, Autoclavable
För användning med (applikation) För allmänt avfall
Material Kartong, Återvunnet papper
Produkttyp Icke-Sharps avfallsbehållare