Läs mer
Thermo Scientific™ 1M TEAB och 50% Hydroxylaminbuffertar för TMT Experiment
Produktkod. 15215753 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Hydroxylamin
Triethylammoniumbikarbonat (TEAB)
Förpackningsstorlek:
50ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15215753 Triethylammoniumbikarbonat (TEAB) 50ml
15225753 Hydroxylamin 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15215753 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90114
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gemensam TMT buffertar som 1 M trietylammoniumbikarbonat (TEAB) och 50 % hydroxylamin för experiment med isobarisk massmärkning.
Förberedd TEAB och 50 % hydroxylamin designad för användning i TMT märkning och släckning av peptider.
Trietylammoniumbikarbonat (TEAB) är en 10X-lösningsbuffert för experiment med märkning av isobariska masstaggar. 50% hydroxylamin är ett 10x avsläckande reagens för aminreaktiv märkning i TMT experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Triethylammoniumbikarbonat (TEAB)
Produktlinje TMT
Innehåll och lagring Förvaras skyddat från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme.
Utgångsmaterial Celllysat
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 50 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydroxylamine