Läs mer
Thermo Scientific™ 1M TEAB och 50% Hydroxylaminbuffertar för TMT Experiment
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förberedd TEAB och 50 % hydroxylamin designad för användning i TMT märkning och släckning av peptider.
Trietylammoniumbikarbonat (TEAB) är en 10X-lösningsbuffert för experiment med märkning av isobariska masstaggar. 50% hydroxylamin är ett 10x avsläckande reagens för aminreaktiv märkning i TMT experiment.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hydroxylamin |
| Produktlinje | TMT |
| Innehåll och lagring | Förvaras skyddat från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme. |
| Utgångsmaterial | Celllysat |
| Arbetsflödessteg | Proteinmärkning |
| Kvantitet | 5 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: hydroxylamine