Läs mer
Tocris Bioscience™ 1M7
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18767756
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18767756 10 mg
1 options
Produktkod. 18767756 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6602/10
Reagent for RNA SHAPE-MaP chemistry
1M7 is a reagent for RNA SHAPE-MaP experiments. Enables analysis of RNA secondary structures at single nucleotide resolution in <70 seconds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-7-nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
CAS 73043-80-8
Synonym 1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C9H6N2O5
Formel vikt 222.15
Renhet 95%