Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 1MR-VLL-GT förmonterad sprutventil
Volym (metrisk):
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Förutrustad med en ventil för provtrycksättning före injektion
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE (kolv) |
| För användning med (applikation) | För provlagring och transport eller för att trycksätta provet före injektion |
| Produkttyp | Förmonterad sprutventil |
| Modell | 1MR-VLL-GT |
| Volym (metrisk) | 1 ml |