missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aluminum, Al/Si, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Ea.
Beskrivning
Aluminum, Al/Si, Ø40x13mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium/Titanium/Zinc/Lead/Copper/Magnesium/Manganese/Iron/Silicon/Calcium/Nickel/Tin/Beryllium/Strontium |
| CAS | 7429-90-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chromium 0.0017 %/Titanium 0.0055 %/Zinc 0.03 %/Lead 0.077 %/Copper 0.079 %/Magnesium 0.118 %/Manganese 0.302 %/Iron 0.328 %/Silicon 23.9 %/Calcium (<0.001) %/Nickel (0.003) %/Tin (0.012) %/Beryllium <0.0001 %/Strontium <0.0001 % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering