missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbon Steel, Rephosphorized and Resulfurized, AISI 12L14, G12144, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Ea.
Beskrivning
Carbon Steel, Rephosphorized and Resulfurized, AISI 12L14, G12144, Ø38x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silicon/Boron/Niobium/Titanium/Zirconium/Aluminium/Tin/Bismuth/Arsenic/Tungsten/Vanadium/Antimony/Molybdenum/Cobalt/Nitrogen/Oxygen/Copper/Nickel/Chromium/Carbon/Phosphorus/Lead/Sulfur/Manganese/Iron |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Silicon -48 ppm/Boron -11 ppm/Niobium -5 ppm/Titanium -4 ppm/Zirconium 0.0009 %/Aluminium 0.0013 %/Tin 0.0013 %/Bismuth 0.0024 %/Arsenic 0.0027 %/Tungsten 0.003 %/Vanadium 0.0032 %/Antimony 0.0033 %/Molybdenum 0.0034 %/Cobalt 0.0035 %/Nitrogen 0.006 %/Oxygen 0.012 %/Copper 0.0134 %/Nickel 0.0177 %/Chromium 0.056 %/Carbon 0.063 %/Phosphorus 0.071 %/Lead 0.29 %/Sulfur 0.32 %/Manganese 1.02 % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering