missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stainless Steel, AISI 430F, S43020, 100g, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Beskrivning
Stainless Steel, AISI 430F, S43020, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Aluminium/Titanium/Arsenic/Tin/Niobium/Oxygen/Tungsten/Phosphorus/Carbon/Vanadium/Nitrogen/Cobalt/Copper/Molybdenum/Nickel/Silicon/Manganese/Chromium/Antimony/Calcium/Cerium/Selenium/Lead/Zinc/Magnesium/Tantalum/Zirconium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0011 %/Aluminium 0.0016 %/Titanium 0.002 %/Arsenic 0.004 %/Tin 0.005 %/Niobium 0.0095 %/Oxygen 0.01 %/Tungsten 0.018 %/Phosphorus 0.0186 %/Carbon 0.0274 %/Vanadium 0.038 %/Nitrogen 0.0439 %/Cobalt 0.047 %/Copper 0.083 %/Molybdenum 0.337 %/Nickel 0.427 %/Silicon 0.435 %/Manganese 0.47 %/Chromium 17.81 %/Antimony (<0.004) %/Calcium (<0.005) %/Cerium (<0.005) %/Selenium (0.0001) %/Lead (0.0002) %/Zinc (0.0007) %/Magnesium (0.0008) %/Tantalum (0.001) %/Zirconium (0.002) % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering