Läs mer
(1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 17993576
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17993576 25 mg
1 options
Produktkod. 17993576 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3370.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
CAS 82572-04-1
Analyt- eller komponentnamn (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H13 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
LEDER Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
IUPAC-namn (1R)-1-naphthalen-1-ylethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 1017.64
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 1015.463 g/mol