Läs mer
(1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanesulphonic Acid (Adrenaline beta-Sulphonate), Mikromol™
Beskrivning
(1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanesulphonic Acid (Adrenaline beta-Sulphonate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adrenaline beta-Sulphonate |
| CAS | 78995-75-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Adrenaline beta-Sulphonate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H13 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanesulphonic Acid, Adrenaline beta-Sulphonate, Adrenaline Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO5S/c1-10-5-9(16(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-12H,5H2,1H3,(H,13,14,15)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CNC[C@@H](c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanesulfonic acid |
| Visa mer |