Läs mer
(1R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,2-ethanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,2-ethanediol |
| CAS | 326491-79-6 |
| Molekylformel | C10H14O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-3-7(8(12)6-11)5-10(9)14-2/h3-5,8,11-12H,6H2,1-2H3/t8-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)[C@@H](O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vikt | 198.0892 |