missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1R)-1,4-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, TRC

Produktkod. 30333147
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30333147 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30333147 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6378351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1R)-1,4-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol
CAS 1469910-83-5
Molekylformel C21 H25 Cl O6
Kvantitet 1 mg
Synonym Dapagliflozin Impuirty, 1R-Dapagliflozin 1,4-Ahydro Form
InChI formel InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)20-18(25)19(26)21(28-20)17(24)11-23/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19-,20-,21-/m1/s1
LEDER CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@H]3O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 408.873
Formel vikt 408.134
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.