Läs mer
(1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Mikromol™
Beskrivning
(1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 180272-45-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (1R)-, Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (R)-, (-)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m1/s1 |
| LEDER | C1Cc2ccccc2[C@H](N1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1R)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Visa mer |