Läs mer
(1R)-1-fenyletan-1-amin, Mikromol™
Produktkod. 17992576
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17992576 100 mg
1 options
Produktkod. 17992576 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1372.100100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(1R)-1-fenyletan-1-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-a-Methylbenzylamine
CAS 3886-69-9
Analyt- eller komponentnamn (R)-(+)-a-Methylbenzylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (R)-1-Phenylethylamine, Benzenemethanamine, α-methyl-, (αR)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (R)-, Benzylamine, α-methyl-, (R)-(+)- (8CI), Benzylamine, α-methyl-, d- (4CI), (αR)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-(R)-1-Phenethylamine, (+)-(R)-1-Phenylethylamine, (+)-(R)-α-Methylbenzylamine, (+)-(R)-α-Phenylethylamine, (+)-1-Amino-1-phenylethane, (+)-1-Phenethylamine, (+)-1-Phenylethan-1-amine, (+)-1-Phenylethylamine, (+)-Phenylethylamine, (+)-[(1R)-1-Phenylethyl]amine, (+)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-α-Methylbenzylamine, (+)-α-Phenethylamine, (+)-α-Phenylethylamine, (1R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (1R)-1-Phenylethan-1-amine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethylamine, (1R)-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethanamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, (R)-(+)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-(+)-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-α-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-1-Amino-1-phenylethane, (R)-1-Aminoethylbenzene, (R)-1-Phenethylamine, (R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (R)-1-Phenylethanamine, (R)-1-Phenylethylamine, (R)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-Methylbenzylamine, (R)-Phenethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-α-Aminoethylbenzene, (R)-α-Methylbenzenemethanamine, (R)-α-Methylbenzylamine, (R)-α-Phenethylamine, (R)-α-Phenylethylamine, D-(+)-1-Phenylethylamine, D-(+)-α-Methylbenzylamine, D-(+)-α-Phenylethylamine, D-1-Phenylethylamine, D-Phenethylamine, D-α-Methylbenzylamine, D-α-Phenethylamine, R-(+)-Methylbenzylamine, R-(+)-Phenylethylamine, d-1-Phenylethylamine, Levetiracetam Imp. E (EP), (1R)-1-Phenylethan-1-amine, Levetiracetam Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
LEDER C[C@@H](N)c1ccccc1
IUPAC-namn (1R)-1-fenylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 121,0891 g/mol