missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,1’S)-Octahydro-1-(2’-iodo-1’-methylethyl)-7a-methyl-inden-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,1'S)-Octahydro-1-(2'-iodo-1'-methylethyl)-7a-methyl-inden-4-one |
| CAS | 145372-32-3 |
| Molekylformel | C13H21IO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [1R-[1alpha(S*),3abeta,7aalpha]]-Octahydro-1-(2-iodo-1-methylethyl)-7a-methyl-H-inden-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21IO/c1-9(8-14)10-6-7-13(2)11(10)4-3-5-12(13)15/h9-11H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11?,13-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CI)[C@@H]1CC[C@]2(C)C1CCCC2=O |
| IUPAC-namn | (1R,3aR)-1-[(2S)-1-iodopropan-2-yl]-3a-methyl-2,3,5,6,7,7a-hexahydro-1H-inden-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.21 |
| Formel vikt | 320.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?