Läs mer
(1R)-(-)-10-kamforsulfonsyra, TRC
Produktkod. 30336570
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30336570 10 g
1 options
Produktkod. 30336570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17504510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic Acid
CAS 35963-20-3
Molekylformel C10 H16 O4 S
Kvantitet 10 g
Synonym (-)-10-Camphorsulfonic Acid, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R)-, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonic acid, (-)-(1R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, (-)-10-Camphorsulfonic acid, (-)-Camphorsulfonic acid, (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-CSA, (R)-Camphor-10-sulfonic acid, L(-)-Camphor-10-sulfonic acid, l-10-Camphorsulfonic acid, l-Camphorsulfonic acid, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R)-, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonic acid, (-)-(1R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, (-)-10-Camphorsulfonic acid, (-)-Camphorsulfonic acid, (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-CSA, (R)-Camphor-10-sulfonic acid, L(-)-Camphor-10-sulfonic acid, l-10-Camphorsulfonic acid, l-Camphorsulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2
IUPAC-namn [(1S,4R)-7,7-dimetyl-3-oxo-4-bicyklo[2.2.1]heptanyl]metansulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 232.3
Formel vikt 232.0769