missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[1R-[1Alpha(R*),2Beta]]-Alpha-Methoxy-bensenacetiksyra 1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-1-naftalenylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1R-(1alpha(R*),2beta)]-alpha-Methoxy-benzeneacetic Acid 1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-1-naphthalenyl Ester |
| CAS | 88058-69-9 |
| Molekylformel | C23H27NO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO5/c1-4-20(25)24-19-13-11-15-10-12-17(27-2)14-18(15)22(19)29-23(26)21(28-3)16-8-6-5-7-9-16/h5-10,12,14,19,21-22H,4,11,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t19-,21?,22-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(=O)N[C@@H]1CCc2ccc(OC)cc2[C@H]1OC(=O)C(OC)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [(1R,2R)-7-metoxi-2-(propanoylamino)-1,2,3,4-tetrahydronafthalen-1-yl] 2-metoxi-2-fenylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.46 |
| Formel vikt | 397.1889 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?