Läs mer
[1R-[1Alpha(R*),3aBeta,7aAlpha]]-Octahydro-Delta,7a-dimethyl-4-oxo-1H-indene-1-pentanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1R-(1alpha(R*),3abeta,7aalpha)]-Octahydro-delta,7a-dimethyl-4-oxo-1H-indene-1-pentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 135359-41-0 |
| Molekylformel | C17H28O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [1R-[1A(R*),3Ab,7Aa]]-Octahydro-D,7A-Dimethyl-4-Oxo-1H-Indene-1-Pentanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O3/c1-12(6-4-8-16(19)20-3)13-9-10-14-15(18)7-5-11-17(13,14)2/h12-14H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14+,17-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(=O)CCC[C@]12C |
| IUPAC-namn | methyl (5R)-5-[(1R,3aR,7aR)-7a-methyl-4-oxo-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-1-yl]hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.4 |
| Formel vikt | 280.2038 |