Läs mer
(1R)-(1S,2S,3R,5S)-Pinanediol-N-(N-pyrazinylphenylalaninoyl)-1-amino-3-methyl-butane-1-boronate (>90%), TRC
Produktkod. 30417523
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30417523 50 mg
1 options
Produktkod. 30417523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP45853050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205393-22-2
Molekylformel C29 H39 B N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 518.46
Synonym N-[(1S)-2-[[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-Hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-[2-[[1-(hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl)-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, [3aS-[2[S*(R*)],3aα,4β,6β,7aα]]-
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)B3O[C@@H]4C[C@@H]5C[C@@H](C5(C)C)[C@]4(C)O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-(1S,2S,3R,5S)-Pinanediol-N-(N-pyrazinylphenylalaninoyl)
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C29H39BN4O4/c1-18(2)13-25(30-37-24-16-20-15-23(28(20,3)4)29(24,5)38-30)34-26(35)21(14-19-9-7-6-8-10-19)33-27(36)22-17-31-11-12-32-22/h6-12,17-18,20-21,23-25H,13-16H2,1-5H3,(H,33,36)(H,34,35)/t20-,21-,23-,24+,25-,29-/m0/s1
Formel vikt 518.3064