Läs mer
(1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Formel vikt | 113.0841 |