Läs mer
(1R)-2,2-dimetylcyklopropankarboxamid, TRC
Produktkod. 30387596
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30387596 25 mg -
30370793 10 mg -
30374885 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47220025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106462-18-4
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
Synonym Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (1R)-, Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (R)-, (-)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (R)-(-)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide, (R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
LEDER CC1(C)C[C@H]1C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1
Formel vikt 113.0841