missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R)-2,3-Dihydro-N-2-propen-1-yl-1H-inden-1-amine Ethanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propen-1-yl-1H-inden-1-amine Ethanedioate |
| CAS | 1166392-43-3 |
| Molekylformel | C21 H23 N O10 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (R)-N-Allyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine Oxalate, (R)-N-Allyl-1-aminoindane Oxalate, Rasagiline Impurity Oxalate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO10/c1-10(23)29-9-15-17(30-11(2)24)18(31-12(3)25)16(21(28-4)32-15)22-19(26)13-7-5-6-8-14(13)20(22)27/h5-8,15-18,21H,9H2,1-4H3/t15?,16?,17-,18?,21+/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC-namn | [(3R,6R)-3,4-diacetyloxy-5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-6-methoxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.408 |
| Formel vikt | 449.132 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?