Läs mer
(1R)-(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one |
| CAS | 79200-56-9 |
| Molekylformel | C6 H7 N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, (-)-Vince Lactam, Abacavir TRC Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1N[C@@H]2C[C@H]1C=C2 |
| IUPAC-namn | (1S,4R)-3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.0528 |