Läs mer
(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol 1,2-Dimethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol 1,2-Dimethanesulfonate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O6S2/c1-17(11,12)15-7-9-5-3-4-6-10(9)8-16-18(2,13)14/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 300.0701 |