missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,2R)-1,2-Cyclopentanedimethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2R)-1,2-Cyclopentanedimethanol |
| CAS | 57287-24-8 |
| Molekylformel | C7H14O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1R-trans)-1,2-Cyclopentanedimethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c8-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-9H,1-5H2/t6-,7-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1CCC[C@H]1CO |
| IUPAC-namn | [(1R,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclopentyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vikt | 130.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?