Läs mer
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Produktkod. 11388935
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388935 5 g 5g
11398935 250 mg 250mg
11378935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388935 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14059.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyklohexan är en mångsidig ligand för bildning av metallkomplex. Används vid syntes av kirala tropokoronander som har potentiell användbarhet i asymmetrisk katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyklohexan är en mångsidig ligand för bildning av metallkomplex. Används vid syntes av kirala tropokoronander som har potentiell användbarhet i asymmetrisk katalys.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20439-47-8
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00062985,MFCD00063747
InChI-nyckel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
LEDER NC1CCCCC1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 104°C to 110°C (40 mmHg)
Flampunkt 70°C (158°F)
Odör Amine-like
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 4780911
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −25.5° (c=5 in 1N HCl)
IUPAC-namn cyklohexan-1,2-diamin
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.