Läs mer
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyklohexan, 99 %
Produktkod. 10167503 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10167503 5 g Glasflaska 5g
10131192 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10167503 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364640050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20439-47-8
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00062985,MFCD00063747
InChI-nyckel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
IUPAC-namn (IR,2R)-cyklohexan-1,2-diamin
LEDER NC1CCCCC1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R, 2R)-(-)-1, 2-Diaminocyclohexane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40,0 °C till 45,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 110,0 °C till 114,0 °C (40,0 Mbar)
Flampunkt 76 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H10(NH2)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, III, 6
Specifikt rotationsförhållande −24,50 (26,50 °C c=5 1 N HCl 20°)
Specifik rotation −24.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol
Formel vikt 114.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.