Läs mer
(1R,2R)-1,2-Dihydroxy-3-cyclopropen-5-one 1,2-Cyclohexyl Ketal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,2R)-1,2-Dihydroxy-3-cyclopropen-5-one 1,2-Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 111005-65-3 |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3'aR,6'aR)-3'a,6'a-Dihydro-spiro[cyclohexane-1,2'-[4H]cyclopenta[1,3]dioxol]-4'-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c12-8-4-5-9-10(8)14-11(13-9)6-2-1-3-7-11/h4-5,9-10H,1-3,6-7H2/t9-,10+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1C=C[C@H]2OC3(CCCCC3)O[C@@H]12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.0943 |