Läs mer
(1R,2R)-(+)-1,2-Difenyl-1,2-etanedimin, 98+%
Produktkod. 11317496
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317496 250 mg 250mg
11307496 1 g 1g
15498899 5 g 5g
15408909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11317496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09558.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214,31 g/mol
(1R,2R)-(+)-1,2-difenyl-1,2-etandiamin används som kiralt solvatiseringsmedel för bestämning av enantiomert överskott av kirala syror med NMR. Det används i olika katalysatorsystem för asymmetriska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1R,2R)-(+)-1,2-difenyl-1,2-etandiamin används som kiralt solvatiseringsmedel för bestämning av enantiomert överskott av kirala syror med NMR. Det används i olika katalysatorsystem för asymmetriska reaktioner.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft. Skydda mot värme. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med värme, luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35132-20-8
Molekylformel C14H18N2
Molekylvikt (g/mol) 214.31
MDL-nummer MFCD00082769
InChI-nyckel PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Synonym 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
PubChem CID 2724998
IUPAC-namn (IR,2R)-1,2-difenyletan-1,2-diamin
LEDER [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Smältpunkt 80°C to 84°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3259
Beilstein 2369988
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +104° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 212.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.