Läs mer
(1R,2R)-1,2-Difenyl-1,2-etanediamin, TRC
Produktkod. 30370838
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30370838 25 g
1 options
Produktkod. 30370838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48789525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
CAS 35132-20-8
Molekylformel C14H16N2
Kvantitet 25 g
Synonym ((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (+)-Stilbenediamine, (R,R)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (R,R)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine
InChI formel InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m1/s1
LEDER N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
Molekylvikt (g/mol) 212.29
Formel vikt 212.1313