Läs mer
(1R,2R)-2-(3,4-difluorfenyl)cykloppropankarboxamid, TRC
Produktkod. 30376475
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30376475 500 mg
1 options
Produktkod. 30376475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD447810500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
CAS 1006376-62-0
Molekylformel C10H9F2NO
Kvantitet 500 mg
Synonym Ticagrelor Impurity 81
InChI formel InChI=1S/C10H9F2NO/c11-8-2-1-5(3-9(8)12)6-4-7(6)10(13)14/h1-3,6-7H,4H2,(H2,13,14)/t6-,7+/m0/s1
LEDER OC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=C2C1=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 197.181