Learn More
(1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, 96%
Artikelnummer. 10243661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
10243661 5 g Glass bottle 5g
10671632 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10243661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 716-61-0 | C9H13N2O4 | 213.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 716-61-0
Molekylformel C9H13N2O4
Molekylvikt (g/mol) 213.21
MDL-nummer MFCD00078126
InChI-nyckel OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-O
Synonym 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, chloramphenicol base, levoamine, 1r,2r---2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d---threo-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d-threo---2-amino-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d--threo-2-amino-1-p-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1r,2r, 1,3-propanediol, 2-amino-1-p-nitrophenyl-, d-threo--
PubChem CID 69745
ChEBI CHEBI:78660
IUPAC-namn (1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-aminium
LEDER [NH3+][C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Kemiskt namn eller material (1R, 2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 160°C to 166°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -31
Formel vikt 212.2
Procent renhet 96%
Fysisk form Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.