Läs mer
(1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, 96%
Produktkod. 10671632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10671632 25 g Glass bottle 25g
10243661 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10671632 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 716-61-0 | C9H13N2O4 | 213.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 716-61-0
Molekylformel C9H13N2O4
Molekylvikt (g/mol) 213.21
MDL-nummer MFCD00078126
InChI-nyckel OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-O
Synonym 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, chloramphenicol base, levoamine, 1r,2r---2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d---threo-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d-threo---2-amino-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d--threo-2-amino-1-p-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1r,2r, 1,3-propanediol, 2-amino-1-p-nitrophenyl-, d-threo--
PubChem CID 69745
ChEBI CHEBI:78660
IUPAC-namn (1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-aminium
LEDER [NH3+][C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R, 2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 160°C to 166°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Specifik rotation -31
Formel vikt 212.2
Procent renhet 96%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.