Läs mer
(1R,2R)-2-aminocyklohexankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439785
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439785 250 mg 250mg
15429147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52418.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26685-83-6 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
(1R,2R)-2-aminocyklohexankarboxylsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1R,2R)-2-Aminocyklohexankarboxylsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26685-83-6
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.186
MDL-nummer MFCD08276263
InChI-nyckel USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
PubChem CID 2724640
IUPAC-namn (IR,2R)-2-aminocyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 143.19
Optisk rotation −77° (c=1 in Water)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.